05-389-AF647
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 23A8, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonim(y):
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1, Rac1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 647
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
23A8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAC1(5879)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Developmental Signaling
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Rac1 in HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2