Kluczowe dokumenty
05-23-0050
Sigma-Aldrich
Czynnik uwalniający kortykotropinę, człowiek i szczur
An immunomodulatory neuropeptide that acts to release ACTH from the anterior pituitary and stimulates the sympathetic nervous system and adrenal medulla.
Synonim(y):
CRF, CRH, Hormon uwalniający kortykotropinę
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C208H344N60O63S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4757.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
metody
cell based assay: suitable
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
5% NH4OH: 1 mg/mL (prepared with H₂O)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Klucz InChI
VXFVFWFSJFSXHN-FAUHKOHMSA-N
informacje o genach
human ... CRH(1392)
Opis ogólny
Obszar badań: Neuroscience
Czynnik uwalniający kortykotropinę (CRF), 41-aminokwasowy peptyd, jest szeroko wyrażany w neuronach w mózgu ssaków i kilku tkankach obwodowych, takich jak trzustka, żołądek i jelito cienkie. Jego działanie polega na stymulowaniu wydzielania kortykotropiny w przednim płacie przysadki mózgowej, co z kolei reguluje aktywność syntetyczną/wydzielniczą kory nadnerczy. Ludzki CRF znajduje się na chromosomie 8q13 i jest identyczny ze szczurzym i mysim CRF. W warunkach fizjologicznych przyjmuje strukturę przypadkowej spirali, a w środowisku amfifilowym kształt α-helisy.
Zastosowanie
Czynnik uwalniający kortykotropinę (CRF) został wykorzystany do zbadania jego wpływu na kontrolę motoryczną móżdżku i ataksję u szczurów.
Działania biochem./fizjol.
Przepuszczalność komórek: nie
Główny cel: Neuropeptyd immunomodulujący
Produkt nie konkuruje z ATP.
Odwracalny: nie
Czynnik uwalniający kortykotropinę (CRF), neuropeptyd znany również jako czynnik uwalniający kortykotropinę (CRH), odgrywa kluczową rolę w odpowiedzi na stres poprzez aktywację osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) i szlaków pozapodwzgórzowych. Działa poprzez uwalnianie hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) z przedniego płata przysadki mózgowej, stymulując współczulny układ nerwowy i rdzeń nadnerczy. Oprócz zaangażowania w regulację stresu, peptydy CRF mają zróżnicowany wpływ zarówno na ośrodkowy układ nerwowy, jak i tkanki obwodowe. Obejmuje to potencjalną regulację lęku, nastroju, karmienia, stanu zapalnego, opróżniania żołądka i ciśnienia krwi. Nieprawidłowe wydzielanie CRF może potencjalnie przyczyniać się do rozwoju różnych zaburzeń neuropsychiatrycznych, takich jak lęk, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, odstawienie alkoholu i zespół stresu pourazowego. Ponadto CRF i CRF-R1 (receptor 1 czynnika uwalniającego kortykotropinę) zaobserwowano w narządach limfoidalnych i miejscach zapalenia, co sugeruje rolę w regulacji układu odpornościowego.
Opakowanie
Tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Ser-Glu-Glu-Pro-Pro-Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Ala-Arg-Ala-Glu-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-Ala-His-Ser-Asn-Arg-Lys-Leu-Met-Glu-Ile-Ile-NH₂
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól octanowa.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Barmack, N.H., i Errico, P. 1993. J. Neurosci. 13, 4647.
Wei, E.T., et al. 1993. Ciba Found. Symp. 172, 258.
Smith, E.M., et al. 1986. Nature321, 881.
Udelsman, R., et al. 1986. Nature319, 147.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3