05-1516
Anti-hnRNP U Antibody, clone 3G6
clone 3G6, from mouse
Synonim(y):
Scaffold attachment factor A, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U (scaffold attachment factor A), hnRNP U, hnRNP U protein, p120 nuclear protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPU(3192)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Reported by external laboratory using a represenative lot of this antibody
Immunocytochemistry
Reported by external laboratory using a represenative lot of this antibody
ELISA
Reported by external laboratory using a represenative lot of this antibody
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Apoptosis - Additional
Jakość
Western Blot Analysis: 0.01 µg/ml of this antibody detected hnRNP U on 10 µg of K562 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
K562 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1