Kluczowe dokumenty
05-1466
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FOXA1, klon 2F83
clone 2F83, from mouse
Synonim(y):
Białko A1, białko A1, czynnik jądrowy hepatocytów 3, alfa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
klon
2F83, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
FOXA1 (HNF3A, czynnik jądrowy hepatocytów 3-alfa) jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych skrzydlatej helisy Forkhead. Wiadomo, że bierze udział w rozwoju i różnicowaniu kilku narządów, w tym wątroby, nerek, trzustki, płuc, prostaty i gruczołu sutkowego (Lupien, 2008). Wysoka ekspresja FOXA1 jest często obserwowana w nowotworach prostaty i piersi, gdzie uważa się, że oddziałuje ona z receptorem androgenowym lub receptorem estrogenowym α, odpowiednio w każdym z typów nowotworów (Lupien, 2008). W przypadku ER, FOXA1 została zauważona ze względu na jej interakcje z regionami cis-regulacyjnymi w heterochromatynie oraz dlatego, że zwiększa interakcję ER z chromatyną (Badve, 2007).
Specyficzność
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
To przeciwciało wykrywa ludzką FOXA1 (HNF3α).
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowane ludzkie białko GST-FOXA1 obejmujące aminokwasy 7-86.
Zastosowanie
Immunohistochemia:
Niezależne laboratoria zweryfikowały działanie tego klonu w zatopionej w parafinie IHC (IH(P)) różnych tkanek myszy, w tym zarówno embrionalnego, jak i dorosłego mózgu, dorosłego przewodu pokarmowego, dorosłego układu oddechowego i dorosłego układu moczowego. Barwienie przeprowadzono przy użyciu przeciwciała w rozcieńczeniu 1:2000, ale rozcieńczenia i warunki muszą być zoptymalizowane przez użytkownika.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-FOXA1, klon 2F83 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, ICC, IHC(P) w celu wykrycia FOXA1 znanego również jako białko skrzynki widełkowej A1, czynnik jądrowy hepatocytów 3 alfa.
Jakość
Evaluated by western blot on HeLa nuclear extracts.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect FOXA1 in HeLa nuclear extract.
Opis wartości docelowych
49 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yawei Liu et al.
Nature communications, 8, 14709-14709 (2017-04-25)
Neurons reprogramme encephalitogenic T cells (Tenc) to regulatory T cells (Tregs), either FoxP3+Tregs or FoxA1+Tregs. We reported previously that neuronal ability to generate FoxA1+Tregs was central to preventing neuroinflammation in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Mice lacking interferon (IFN)-β were defective