Kluczowe dokumenty
05-1317
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SUZ12, klon 2AO9
clone 2AO9, from mouse
Synonim(y):
Białko ChET 9, białko E2F target 9 wytrącane z chromatyny, połączone z białkiem JAZF1, homolog białka supresora zeste 12, połączony z JAZF1, homolog supresora zeste 12 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2AO9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rabbit (based on 100% sequence homology)
metody
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUZ12(23512)
Opis ogólny
SUZ12 jest białkiem z grupy polycomb (PcG). Białka PcG działają poprzez tworzenie kompleksów wielobiałkowych, które są wymagane do utrzymania transkrypcyjnie represyjnego stanu genów homeotycznych przez cały okres rozwoju. Białka PcG nie są wymagane do zainicjowania represji, ale do jej utrzymania na późniejszych etapach rozwoju. Prawdopodobnie działają one poprzez metylację histonów, czyniąc chromatynę dziedzicznie zmienioną pod względem ekspresji. Białko to jest składnikiem kompleksu PRC2, który metyluje reszty ′Lys-9′ i ′Lys-27′ histonu H3.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje SUZ12.
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu SUZ12.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Poprzednia partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w IC. Pasini, D., et al. (2007). Molecular and Cellular Biology. 27(10):3769-3779.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Poprzednia partia była używana przez niezależne laboratorium w ChiP. Pasini, D., et al. (2007). Molecular and Cellular Biology. 27(10):3769-3779.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Użyj przeciwciała anty-SUZ12, klon 2AO9 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w IP, ICC do wykrywania SUZ12 znanego również jako białko ChET 9, białko E2F target 9 wytrącane chromatyną, połączone z białkiem JAZF1.
Jakość
Evaluated by Immunoprecipitation in HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg/mL of this antibody immunoprecipitated SUZ12 in HeLa cells.
Opis wartości docelowych
~ 95 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie monoklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dimitris Karamitros et al.
Development (Cambridge, England), 142(1), 70-81 (2014-12-18)
Balancing stem cell self-renewal and initiation of lineage specification programs is essential for the development and homeostasis of the hematopoietic system. We have specifically ablated geminin in the developing murine hematopoietic system and observed profound defects in the generation of