Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
05-1072
Sigma-Aldrich
Anti-KRAS+HRAS+NRAS Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 9A11.2
Synonim(y):
Anti-KI-RAS, Anti-NS, Anti-OES, Anty-C-K-RAS, Anty-CFC2, Anty-K-RAS2A, Anty-K-RAS2B, Anty-K-RAS4A, Anty-K-RAS4B, Anty-K-Ras, Anty-K-Ras 2, Anty-KRAS1, Anty-KRAS2, Anty-NS3, Anty-RALD, Anty-RASK2, Anty-c-Ki-ras, Anty-c-Ki-ras2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Ras (K-, H-, N-), klon 9A11.2, clone 9A11.2, Upstate®, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9A11.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Ras, protoonkogen, jest małym białkiem G, które ma 3 podstawowe izoformy (H-Ras, N-Ras i K-Ras), które różnią się około 20 aminokwasami C-końcowymi. H-Ras został po raz pierwszy odkryty jako produkt transformacji retrowirusa Harvey murine virus, a K-Ras wirusa mięsaka Kirtena. Ras jest intensywnie badanym celem zarówno badań akademickich, jak i farmaceutycznych ze względu na jego wpływ na różne szlaki i choroby, a także mutację w dużej liczbie nowotworów u ludzi. Ras jest przede wszystkim aktywatorem szlaku kinazy Erk/MAPK jako aktywator Raf, a także aktywatorem kinazy PI3 (PI3K). W swoim onkogennym, zmutowanym stanie Ras nie jest w stanie hydrolizować GTP do GDP, pozostając w ten sposób w stanie aktywnym i aktywując liczne szlaki, w tym szlak MAPK poprzez aktywację Raf, ale także inne, w tym kinazę PI3 i RalGDS. Jedną ze ścieżek, jaką obrał przemysł farmaceutyczny w celu kontrolowania Ras i jego aktywności, jest znalezienie tego, co niektórzy uważają za jego piętę achillesową. W celu aktywacji Ras musi zlokalizować się w błonie plazmatycznej, ale co ciekawe, brakuje mu domeny transbłonowej. Aby to osiągnąć, Ras musi najpierw zostać poddany modyfikacji potranslacyjnej (PTM) znanej jako prenylacja lub geranylacja na swoim C-końcowym motywie CAAX. Aby to nastąpiło, musi nastąpić kontrolowany trzyetapowy proces. Pierwszym etapem procesu jest prenylacja lub geranylacja C w motywie CAAX, która jest inicjowana przez kowalencyjne przyłączenie grup farnezylowych do cysteiny, które jest katalizowane przez heterodimerowe enzymy transferazy farnezylowej and . Po tej modyfikacji -aaX motywu jest proteolitycznie usuwany przez Rce1 (Ras Converting Enzyme 1), endoproteazę związaną z błoną, przez mechanizm, który wciąż nie jest w pełni zrozumiały. Wreszcie, C-końcowa prenylocysteina jest teraz metylowana przez ICMT (karboksymetylotransferazę izoprenylocysteiny). Leki te nie przeszły jeszcze badań klinicznych i istnieją wątpliwości, czy kiedykolwiek okażą się skuteczne w leczeniu nowotworów związanych z aktywacją Ras.
Specyficzność
Rozpoznaje K-, H- i N-Ras (wszystkie 3 izoformy).
Immunogen
Rekombinowany ludzki H-Ras znakowany GST o pełnej długości.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Białka G
To przeciwciało anty-Ras (K-, H-, N-), klon 9A11.2 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH(P) do wykrywania Ras.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysate from human A431 carcinoma cells, mouse 3T3, mouse brain, orrat brain.
Opis wartości docelowych
21 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie monoklonalne białko G w buforze do przechowywania zawierającym 0,1 M tris-glicyny (pH 7,4), 15 mM NaCl i 0,05% NaN3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 4°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Innate inflammation induced by the 8-oxoguanine DNA glycosylase-1-KRAS-NF-?B pathway.
Aguilera-Aguirre, L; Bacsi, A; Radak, Z; Hazra, TK; Mitra, S; Sur, S; Brasier, AR; Ba, X; Boldogh, I
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Temporal dissection of K-ras(G12D) mutant in vitro and in vivo using a regulatable K-ras(G12D) mouse allele.
Wang, Z; Feng, Y; Bardeesy, N; Bardessy, N; Wong, KK; Liu, XY; Ji, H
Testing null
Pomme Boissier et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 14(12), 1255-1271 (2013-10-12)
Eph receptors and their membrane-bound ligands, the ephrins, represent a complex subfamily of receptor tyrosine kinases (RTKs). Eph/ephrin binding can lead to various and opposite cellular behaviors such as adhesion versus repulsion, or cell migration versus cell-adhesion. Recently, Eph endocytosis
Andrew M Waters et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2262, 91-103 (2021-05-13)
Validation of antibody specificity is essential for the accurate evaluation of protein expression. For antibodies that recognize the gene products of the RAS family of oncogenes (HRAS, KRAS, and NRAS), an important challenge is the determination of selectivity for the
Sara Canovas Nunes et al.
Blood cancer journal, 12(4), 64-64 (2022-04-16)
RAS mutations prevalent in high-risk leukemia have been linked to relapse and chemotherapy resistance. Efforts to directly target RAS proteins have been largely unsuccessful. However, since RAS-mediated transformation is dependent on signaling through the RAS-related C3 botulinum toxin substrate (RAC)