Kluczowe dokumenty
05-1478
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RUNX2, klon AS110
clone AS110, from mouse
Synonim(y):
Białko 3 ostrej białaczki szpikowej, CBF-alfa 1, podjednostka alfa-1 czynnika wiążącego rdzeń, onkogen AML-3, czynnik transkrypcyjny 2 specyficzny dla osteoblastów, PEA2-alfa A, PEBP2-alfa A, podjednostka alfa A białka wiążącego wzmacniacz 2 poliomawirusa, czynnik wzmacniający 1 SL3-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AS110, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUNX2(860)
Opis ogólny
RUNX2 (czynnik transkrypcyjny związany z Runt) jest czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże się ze swoją kanoniczną sekwencją konsensusową 5'- PYGPYGGT-3' w wielu promotorach i wzmacniaczach. Obejmują one LCK, wzmacniacze receptorów komórek T i różne geny związane z kością, takie jak osteokalcyna, osteopontyna i sialoproteina kostna. W rezultacie RUNX2 bierze udział w różnicowaniu osteoblastów i morfogenezie szkieletu. RUNX2 zawiera region bogaty w prolinę/serynę/treoninę na swoim C-końcu, który okazał się krytyczny dla jego aktywności transkrypcyjnej.
Specyficzność
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Wykrywa RUNX2
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny
Rekombinowane białko sprzężone z GST odpowiadające aminokwasom 311-415 ludzkiego RUNX2.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-RUNX2, klon AS110 wykrywa poziom RUNX2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB i IC.
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot.
Western Blot Analysis:
Anti-RUNX2, clone AS110 detected RUNX at 1:1,000 to 1:2,000 dilution in HL-60 cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Opis wartości docelowych
54-57 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) z 150 mM NaCl i 0,05% NaN3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Yu et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 583105-583105 (2020-11-27)
Inhibition of neuropeptide Y1 receptor stimulates osteogenesis in vitro and in vivo. However, the underlying mechanisms involved in these effects remain poorly understood. Here we identify the effects of Y1 receptor deficiency on osteogenic differentiation in human bone marrow stromal
Zhe Shi et al.
International journal of nanomedicine, 15, 9337-9353 (2020-12-03)
Autologous bone grafts are the gold standard for treating bone defects. However, limited bone supply and morbidity at the donor site restrict its extensive use. Therefore, developing bone graft materials as an alternative to autologous grafts has gained considerable attention.
Kenneth Lim et al.
Circulation, 125(18), 2243-2255 (2012-04-12)
Klotho is known to function as a cofactor for the phosphatonin, fibroblast growth factor (FGF)-23 at the kidney. FGF-23 levels rise in chronic kidney disease (CKD) despite progression of accelerated vascular calcification. There are currently conflicting data on whether FGF-23