ABT257
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Pro-collagen alpha-1(I) chain, Pro-Alpha-1 type I collagen
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Pro-Collagen Type I, A1/COL1A1, from rabbit, purified by affinity chromatography
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL1A1(1277)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Pro-Collagen Type I, A1/COL1A1 in mouse lung tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Pro-Collagen Type I, A1/COL1A1 in mouse lung tissue.
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Pro-Collagen Type I, A1/COL1A1 in 10 µg of mouse skin tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2