04-973
Przeciwciało anty-CD39, klon 5F2
clone 5F2, from mouse
Synonim(y):
difosfohydrolaza trifosforanu ektonukleozydu 1, ATPDaza, ekto-apiraza, NTPDaza-1, difosfohydrolaza ekto-ATP, antygen aktywacji komórek limfoidalnych, NTPDaza 1, ekto-apiraza, antygen CD39
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Entpd1(12495)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected CD39 in BALB/c splenocytes.
Opis wartości docelowych
Opublikowano, że CD39 wykazuje masę cząsteczkową pomiędzy ~70-100 kDa (Wang, T.F. et al., 1996).
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1