Key Documents
04-811
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-eNOS/NOS III (Thr495) Antibody, rabbit monoclonal
culture supernatant, Upstate®
Synonim(y):
NOS III, endothelial nitric oxidase synthase, endothelial nitric oxide synthase, nitric oxide synthase 3 (endothelial cell)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr495)
informacje o genach
mouse ... Nos3(287024)
Specyficzność
Predicted cross-reactivity with human, rabbit, mouse and rat
Recognizes phosphorylated eNOS/NOS III.
Immunogen
Peptide containing the sequence KK[pT]FK in which pT corresponds to phosphothreonine at residue 495 of human eNOS/NOS III
Zastosowanie
This Anti-phospho-eNOS/NOS III (Thr495) Antibody is validated for use in WB for the detection of phospho-eNOS/NOS III (Thr495).
Western Blot Analysis:
A 1:2,000-1:10,000 dilution of this lot detected phosphorylated eNOS/NOS III in fetal bovine heart endothelial cell lysate.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on fetal bovine heart endothelial cell lysate
Opis wartości docelowych
135 kDa
Powiązanie
Replaces: 05-811
Postać fizyczna
Cultured supernatant in 0.05% sodium azide
Komentarz do analizy
Control
Fetal bovine heart endothelial cell lysate
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel protective role of endogenous cardiac myocyte P2X4 receptors in heart failure.
Yang, T; Shen, JB; Yang, R; Redden, J; Dodge-Kafka, K; Grady, J; Jacobson, KA; Liang, BT
Circulation. Heart Failure null
Martina Monti et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 351(3), 500-509 (2014-09-23)
At the cardiovascular level, nitric oxide (NO) controls smooth muscle functions, maintains vascular integrity, and exerts an antihypertensive effect. Metal-nonoates are a recently discovered class of NO donors, with NO release modulated through the complexation of the N-aminoethylpiperazine N-diazeniumdiolate ligand