Kluczowe dokumenty
04-638
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TRF1, klon BED5 57-6
clone BED5 57-6, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
TERF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, FLJ41416, PIN2, TRBF1, TRF, TRF1, hTRF1-AS, t-TRF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BED5 57-6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, hamster, monkey, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TERF1(7013)
Specyficzność
Wykrywa TRF1
Immunogen
Ludzkie białko TRF1
Zastosowanie
To przeciwciało anty-TRF1, klon BED5 57-6 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IF do wykrywania TRF1.
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot on HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
~60 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa w PBS z 0,05% NaN3
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PTOP and TRF1 help enhance the radio resistance in breast cancer cell.
Li, Z; Yang, X; Xia, N; Yang, L; Yu, H; Zhou, F; X, C; Zhou, Y
Cancer Cell International null