Kluczowe dokumenty
04-135
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Brachyury, klon 3E4.2
clone 3E4.2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
T brachyury (mysz) homolog, T brachyury-like, białko T, T, brachyury homolog (mysz), czynnik transkrypcyjny T
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E4.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
moc wejściowa
sample type mesenchymal stem cell(s)
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBXT(6862)
Opis ogólny
Białko Brachyury jest czynnikiem transkrypcyjnym T-box, który jest jednym z najwcześniejszych wskaźników tworzenia mezodermy podczas rozwoju embrionalnego. Ponieważ rodzina białek brachyury jest niezbędna do tworzenia tylnego ciała u wszystkich kręgowców, wykazano, że brachyury ulega ekspresji w stadiach gastruli i neuruli, a także w rozwijającym się notochordzie. W związku z tym, w przypadku wystąpienia mutacji w obrębie genu brachyury, stwierdzono występowanie poważnych wad rozwojowych kręgów. Ponadto obecne odkrycia wskazują również, że dysregulacja brachyury może być również związana z powstawaniem struniaków, które są złośliwymi nowotworami rozwijającymi się wzdłuż kręgosłupa.
Specyficzność
Reaktywność z innymi gatunkami nie została zbadana.
To przeciwciało monoklonalne rozpoznaje białko brachyury.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny ludzki peptyd brachyury, a.a. 224-435.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Badania nad komórkami macierzystymi
Podkategoria badawcza
Mezenchymalne komórki macierzyste
To przeciwciało anty-Brachyury, klon 3E4.2 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Brachyury.
Jakość
Routinely evaluated by Western blot on NT2 cell lysates.
Western Blotting:
Recommended working dilutions are 1:1000.
Opis wartości docelowych
47 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzania cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brachyury, a crucial regulator of notochordal development, is a novel biomarker for chordomas.
Vujovic, S, et al.
The Journal of Pathology, 209, 157-165 (2006)
Chromatin remodeling during mouse and human embryonic stem cell differentiation.
Golob, Jonathan L, et al.
Developmental Dynamics, 237, 1389-1398 (2008)
T P Yamaguchi et al.
Genes & development, 13(24), 3185-3190 (2000-01-05)
Wnt3a encodes a signal that is expressed in the primitive streak of the gastrulating mouse embryo and is required for paraxial mesoderm development. In its absence cells adopt ectopic neural fates. Embryos lacking the T-box-containing transcription factors, Brachyury or Tbx6
Development of antibodies to human embryonic stem cell antigens.
Cai, Jingli, et al.
BMC Developmental Biology, 5, 26-26 (2005)
Hematopoiesis from human embryonic stem cells: overcoming the immune barrier in stem cell therapies.
Priddle, Helen, et al.
Stem Cells, 24, 815-824 (2006)