Kluczowe dokumenty
03-0160-00
Millipore
Zestaw ® do oznaczania ludzkiej IL-1β o wysokiej czułości
1 kit sufficient for 96 wells, input: plasma, serum
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny IL-1 beta, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek IL-1 beta, Zestaw do testu immunologicznego IL-1 beta, Zestaw do testu immunologicznego interleukiny-1 beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
zastosowanie
 kit sufficient for 96 wells
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
SMC®
assay range
sensitivity: 0.20 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.05-50 pg/mL
metody
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
moc wejściowa
plasma
serum
kompatybilność
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego SMC® na ludzką IL-1β zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny przerywa kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające do kwantyfikacji.
2) Systemy immunologiczne Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Specyficzność
Próbki pochodzące od zwierząt innych niż naczelne, szczurów, psów, kotów i koni okazały się w 100% wykrywalne. Chociaż IL-1β była wykrywalna, test nie został zwalidowany dla tych gatunków.
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Reduce sources of error and variability in sensitive methods to quantify biomarkers by automating the SMC® immunoassay workflow with the Hamilton Microlab® STARlet liquid handling workstation.
See how you can enhance your immunology research through the power of high sensitivity immunoassays by harnessing Single Molecule Counting (SMC®) technology to precisely characterize interferons, interleukins, and immunoglobins.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.