Merck
V-041
Supelco
Vitamin K1-13C6 solution
5 μg/mL in ethanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Vitamin K1 Carbon-13 Labeled Solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2513C6H46O2
Masa cząsteczkowa:
456.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
5 μg/mL in ethanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of Vitamin K1 in LC-MS/MS clinical testing applications such as assessment of vitamin K deficiency as well as food and nutrition testing applications. Vitamin K1 (phylloquinone) is a fat-soluble vitamin that serves as a cofactor for vitamin K-dependent (VKD) proteins and enzymes which activate blood-clotting factors. Vitamin K1 is critical to many physiological processes including bone metabolism, arterial calcification, growth control, and signal transduction.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup