T-510
Testosterone CRM in Serum solution
2000 ng/dL (Stripped Serum), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
2000 ng/dL (Stripped Serum)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)