Merck
T-084
Supelco
2,5-Dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H21NO2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCC1=C(OC)C=C(SCCC)C(OC)=C1.Cl
InChI
1S/C13H21NO2S.ClH/c1-4-7-17-13-9-11(15-2)10(5-6-14)8-12(13)16-3;/h8-9H,4-7,14H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
AHZKNSBEESCMGM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certyfikowany wzorzec roztworu odpowiedni dla metod testowania aminy 2C za pomocą GC/MS lub LC/MS do zastosowań w toksykologii klinicznej, analizie kryminalistycznej lub testowaniu narkotyków w moczu. 2C-T-7 jest psychodeliczną fenyloetyloaminą spokrewnioną z rodziną narkotyków rekreacyjnych 2C, takich jak 2C-T-4, 2C-B, 2C-E i 2C-I. Halucynogenne działanie leku często utrzymuje się od 8 do 15 godzin po podaniu. Ten designerski narkotyk jest sprzedawany pod nazwami ulicznymi, w tym Blue Mystic i 7th Heaven.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)