Merck
T-043
Supelco
Trenbolone solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.37
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CCC3C1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15?,16?,17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
MEHHPFQKXOUFFV-FOIPXRHGSA-N
Opis ogólny
Trenbolon jest sterydem weterynaryjnym stosowanym w celu zwiększenia wzrostu mięśni u zwierząt gospodarskich i był nielegalnie stosowany przez sportowców jako lek zwiększający wydajność. Ten roztwór referencyjny 6534 nadaje się do stosowania w aplikacjach LC/MS lub GC/MS w testach sportowych, toksykologii klinicznej lub testach na obecność narkotyków w moczu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sean C McCoy et al.
Bone, 51(4), 667-673 (2012-07-31)
Testosterone enanthate (TE) administration attenuates bone loss in orchiectomized (ORX) rats. However, testosterone administration may increase risk for prostate/lower urinary tract related adverse events and polycythemia in humans. Trenbolone enanthate (TREN) is a synthetic testosterone analogue that preserves bone mineral
Allen W Olmstead et al.
Environmental toxicology and chemistry, 31(10), 2391-2398 (2012-08-01)
Trenbolone is an androgen agonist used in cattle production and has been measured in aquatic systems associated with concentrated animal-feeding operations. In this study, the authors characterized the effects of aqueous exposure to 17β-trenbolone during larval Xenopus tropicalis development. Trenbolone
R D Munson et al.
Journal of animal science, 90(11), 4037-4041 (2012-11-14)
Auction-derived feeder calves (n = 1,601; initial BW = 273.5 ± 4.7 kg) were used to examine effects of delayed administration of the initial steroid implant on health, performance, and carcass characteristics of feedlot cattle. Steers were procured from multiple
D R Ekman et al.
Environmental science & technology, 46(17), 9673-9680 (2012-08-01)
Widespread environmental contamination by bisphenol A (BPA) has created the need to fully define its potential toxic mechanisms of action (MOA) to properly assess human health and ecological risks from exposure. Although long recognized as an estrogen receptor (ER) agonist
B R Blackwell et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 85, 110-114 (2012-09-07)
Manure from livestock feeding operations is commonly applied to agricultural fields as an alternative to commercial fertilizers. Trenbolone acetate (TbA) is a synthetic growth promoter frequently utilized in beef cattle feeding operations. Metabolites of TbA can be present in manure