Merck
S-123
Supelco
AB-FUBINACA metabolite 2A solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19FN4O4
Masa cząsteczkowa:
398.39
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
AB-FUBINACA metabolite 2A is a major metabolite of AB-FUBINACA, a potent cannabinoid receptor agonist sold as a synthetic cannabinoid in Spice herbal blends. This certified reference solution is suited for use in synthetic cannabinoid testing methods by LC/MS o GC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)