Merck
S-099
Supelco
(-)-Scopolamine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18D3NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.83
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do ilościowego oznaczania poziomów skopolaminy metodą LC/MS lub GC/MS do zastosowań w toksykologii klinicznej, testowaniu żywności i analizie kryminalistycznej. Skopolamina, znana również jako hioscyna, jest lekiem pochodzenia naturalnego stosowanym w leczeniu pooperacyjnych nudności i wymiotów oraz choroby lokomocyjnej. Wytwarzany jako wtórny metabolit roślin z rodziny psiankowatych, ten alkaloid tropanowy jest uważany przez Komisję Europejską za zanieczyszczenie żywności na bazie zbóż.
Do analizy fitotoksyn. Alkaloid tropanowy.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)