Key Documents
P-108
Posaconazole-D4 solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC1=CC(F)=CC=C1[C@]2(CN3C=NC=N3)OC[C@@H](COC4=CC=C(N5CCN(C6=C([2H])C([2H])=C(N7C=NN([C@@H](CC)[C@@H](O)C)C7=O)C([2H])=C6[2H])CC5)C=C4)C2
InChI
1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1/i5D,6D,7D,8D
Klucz InChI
RAGOYPUPXAKGKH-YWOVKAAPSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Quantification of posaconazole in human plasma: A liquid chromatography-mass spectrometry method was developed for the quantification of posaconazole, utilizing Posaconazole-D4 as an internal standard. This method was applied to pharmacokinetic studies following single-dose administration in both fasted and high-fat meal states, highlighting its utility in assessing drug bioavailability and metabolism (Xu et al., 2013).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup