Kluczowe dokumenty
G-023
Supelco
Griseofulvin solution
2 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17ClO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
2 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Clc1c2c(c(cc1OC)OC)C(=O)[C@]3(O2)[C@@H](CC(=O)CC3OC)C
InChI
1S/C17H19ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h7-8,12H,5-6H2,1-4H3/t8-,12?,17+/m1/s1
Klucz InChI
IIUZTXTZRGLYTI-LKUJNTHKSA-N
Opis ogólny
Gryzeofulwina, sprzedawana pod nazwami handlowymi takimi jak Fulvicin, Grifulvin, Gris PEG i Grisactin, jest lekiem przeciwgrzybiczym stosowanym w leczeniu i zapobieganiu kilku rodzajom grzybicy skóry. Ten certyfikowany roztwór wzbogacający; jest odpowiedni jako materiał wyjściowy do kalibratorów, kontroli lub wzorców liniowości do terapeutycznego monitorowania leków lub badań klinicznych i diagnostycznych gryzeofulwiny w próbkach krwi, surowicy lub osocza pacjentów metodą HPLC lub LC-MS/MS.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)