Kluczowe dokumenty
O-013
2-Oxo-3-hydroxy-LSD solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
2-Oxo-3-hydroxy-LSD solution, 2-Oxo-3-hydroxy-lysergic acid diethylamide, 2-Oxo-3-hydroxy-lysergic acid diethylamide solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
InChI
1S/C20H25N3O3/c1-4-23(5-2)18(24)12-9-14-13-7-6-8-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)22(3)11-12/h6-9,12,16,26H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1
Klucz InChI
YSZSHHCNLVHCNV-VRORWYBRSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Advanced LSD derivatives biochemical analysis: Jang et al. detailed a simultaneous determination method for LSD and 2-Oxo-3-hydroxy-LSD in hair and urine, utilizing LC-MS/MS. This technique supports forensic and clinical investigations, reinforcing the compound′s utility in advanced biochemical analyses of LSD derivatives (Jang et al., 2015).
- Analytical reference material for LSD in forensic applications: Johansen and Jensen presented a liquid chromatography-tandem mass spectrometry method to determine LSD, ISO-LSD, and 2-Oxo-3-hydroxy-LSD in forensic samples. This study highlights the compound′s role as a critical analytical reference in the detection and analysis of hallucinogenic substances (Johansen and Jensen, 2005).
- High-purity 2-Oxo-3-hydroxy-LSD for synaptic studies: Burnley and George developed a GC-MS assay to detect 2-Oxo-3-hydroxy-LSD in urine, emphasizing its importance in synaptic studies and drug metabolism research. This method facilitates the exploration of LSD′s pharmacokinetics and its effects on the nervous system (Burnley and George, 2003).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)