L-050
Lidocaine-D10 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- HPLC-MS/MS measurement of lidocaine in rat skin and plasma: A study utilized HPLC-MS/MS to measure Lidocaine concentrations in rat skin and plasma, demonstrating the method′s effectiveness for monitoring drug delivery from medicated plasters. This research supports the use of Lidocaine-D₁₀ as an internal standard for pharmacokinetic and bioanalytical assays, particularly in studies concerning topical anesthesia and pain relief applications (Matteo et al., 2020).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup