Merck
H-143
Supelco
4-Hydroxyalprazolam-D5 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H8D5ClN4O
Masa cząsteczkowa:
329.80
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClC1=CC(C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])=NC3O)=C(C=C1)N4C3=NN=C4C
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2