Merck
H-142
Supelco
4-Hydroxyalprazolam solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13ClN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C17H13ClN4O/c1-10-20-21-16-17(23)19-15(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(18)7-8-14(13)22(10)16/h2-9,17,23H,1H3
Klucz InChI
CEYGCFLPQFNPST-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Analityczny wzorzec referencyjny odpowiedni do stosowania jako kalibratory lub kontrole w różnych zastosowaniach LC/MS lub GC/MS, takich jak toksykologia kliniczna lub testowanie narkotyków w moczu. 4-hydroksyalprazolam jest głównym metabolitem alprazolamu, wykrywanym w surowicy lub w moczu. 4-hydroksyalprazolam może być dalej metabolizowany do benzofenonu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)