Merck
H-051
Supelco
Hydromorphone-3-β-D-glucuronide
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Hydromorphone-3-beta-D-glucuronide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CC[C@@]23[C@H]4CCC(=O)[C@@H]2Oc5c(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)ccc(C[C@@H]14)c35
InChI
1S/C23H27NO9/c1-24-7-6-23-10-3-4-12(25)20(23)32-18-13(5-2-9(14(18)23)8-11(10)24)31-22-17(28)15(26)16(27)19(33-22)21(29)30/h2,5,10-11,15-17,19-20,22,26-28H,3-4,6-8H2,1H3,(H,29,30)/t10-,11+,15-,16-,17+,19-,20-,22+,23-/m0/s1
Klucz InChI
VLSHIBYUEOPPRX-NSSRKTJTSA-N
Opis ogólny
Hydromorfon-3ß-D-glukuronid jest głównym metabolitem opioidowego leku przeciwbólowego hydromorfonu w moczu. Ten certyfikowany roztwór 6534 nadaje się do stosowania w aplikacjach LC/MS lub GC/MS do analizy kryminalistycznej, toksykologii klinicznej, monitorowania recept na ból lub testowania narkotyków w moczu. Hydromorfon, sprzedawany pod markami takimi jak Palladone i 8482, jest bardzo silnym opiatem stosowanym jako środek przeciwbólowy w leczeniu bólu lub jako środek przeciwkaszlowy w przypadku bolesnego kaszlu wynikającego z ciągłego podrażnienia oskrzeli.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dilaudid is a registered trademark of Purdue Pharma L.P.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H-051-1ML4061833661963