H-037
Heroin-D9 solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OC(=O)C([2H])([2H])[2H])ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4OC(=O)C([2H])([2H])[2H])c35
InChI
1S/C21H23NO5/c1-11(23)25-16-6-4-13-10-15-14-5-7-17(26-12(2)24)20-21(14,8-9-22(15)3)18(13)19(16)27-20/h4-7,14-15,17,20H,8-10H2,1-3H3/t14-,15+,17-,20-,21-/m0/s1/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
GVGLGOZIDCSQPN-OYCCCKEBSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Controlled heroin-maintenance research: A study conducted with participants in a controlled heroin-maintenance program analyzed hair samples to establish dose-concentration relationships, utilizing Heroin-D₉ as a stable isotopic label to trace heroin metabolites, demonstrating its utility in pharmacokinetic research (Kintz et al., 1998).
- Sweat testing for heroin maintenance: Heroin-D₉ was used in sweat testing to monitor heroin and its metabolites within a heroin maintenance program, highlighting its effectiveness as an internal standard for analytical research in clinical settings (Kintz et al., 1997).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup