Merck
H-004S
Supelco
Hydromorfon
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Hydromorphone solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CN1CC[C@@]23[C@H]4CCC(=O)[C@@H]2Oc5c(O)ccc(C[C@@H]14)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2,4,10-11,16,19H,3,5-8H2,1H3/t10-,11+,16-,17-/m0/s1
Klucz InChI
WVLOADHCBXTIJK-YNHQPCIGSA-N
Opis ogólny
Certyfikowany wzorzec referencyjny odpowiedni do stosowania jako materiał wyjściowy w kalibratorach lub kontrolach do różnych zastosowań LC/MS lub GC/MS, od analizy kryminalistycznej, toksykologii klinicznej i monitorowania recept na ból po testowanie leków w moczu i badania farmaceutyczne. Hydromorfon, sprzedawany pod markami takimi jak Palladone i Dilaudid, jest bardzo silnym opioidowym lekiem przeciwbólowym. Lek ten jest często stosowany w medycynie jako alternatywa dla morfiny w leczeniu bólu lub jako środek przeciwkaszlowy w przypadku bolesnego kaszlu wynikającego z ciągłego podrażnienia oskrzeli.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)