Merck
G-007S
Supelco
Gabapentyna
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Gabapentin solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
NCC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sprzedawana pod nazwami handlowymi Neurontin®, Nupentin® lub Gabarone®, gabapentyna jest lekiem przeciwdrgawkowym stosowanym głównie w leczeniu napadów padaczkowych, fibromialgii i przewlekłego bólu neuropatycznego. Ten certyfikowany roztwór referencyjny Snap-N-Spike® nadaje się do stosowania w aplikacjach GC/MS lub LC/MS, od analizy kryminalistycznej, toksykologii klinicznej i monitorowania recept na ból po badanie leków w moczu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G-007S-1ML4065271055896