Merck
D-109
Supelco
Dihydrocodeine-6ß-D-glucuronide solution
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H31NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H](O[C@@H](CC2)[C@H]3[C@]([C@]2([H])[C@H]4C5)(CCN4C)C6=C5C=CC(OC)=C6O3)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H31NO9/c1-25-8-7-24-11-4-6-14(32-23-18(28)16(26)17(27)20(34-23)22(29)30)21(24)33-19-13(31-2)5-3-10(15(19)24)9-12(11)25/h3,5,11-12,14,16-18,20-21,23,26-28H,4,6-9H2,1-2H3,(H,29,30)/t11-,12+,14-,16-,17-,18+,20-,21-,23+,24-/m0/s1
Klucz InChI
WBVBRJPPWYRNPU-HSCJLHHPSA-N
Opis ogólny
Dihydrokodeina-6β-D-glukuronid jest głównym metabolitem dihydrokodeiny w moczu, opiatu stosowanego w leczeniu bólu o nasileniu od umiarkowanego do silnego oraz jako środek przeciwkaszlowy. Dihydrokodeina jest dwukrotnie silniejsza od kodeiny i jest często nadużywana w Europie i Azji. Certified Spiking Solution® jest odpowiedni do stosowania jako materiał wyjściowy w kalibratorach i kontrolach dla metod testowania LC/MS i GC/MS w toksykologii klinicznej, analizie kryminalistycznej, badaniach farmaceutycznych i monitorowaniu recept na ból.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)