Kluczowe dokumenty
900417P
Avanti
12-PAHSA (C13 labeled)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
12-(palmitoyloxy(U-C13))octadecanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C1813C16H66O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900417P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)