Kluczowe dokumenty
900230P
Avanti
Undecaprenol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43-Undecamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42-tetratetracontaundecaen-1-ol (ACI), Betulaundecaprenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H90O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
767.30
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (900230P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (900230P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)