Merck
900109E
Avanti
PGE2-EA-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Prostaglandin E2 Ethanolamide(d4)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H33D4NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.56
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Próba
>99% (TLC)
Postać
ethanol solution
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
opakowanie
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900109E-100UG))
stężenie
100 μg/mL in ethanol
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NC([2H])(C(O)([2H])[2H])[2H])=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900109E-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C