Merck
880346P
Avanti
DChemsPC
Avanti Research - A Croda Brand 880346P, powder
Synonim(y):
1,2-dicholesterylohemisuccinoyl-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C70H116NO12P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1194.64
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (880346P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880346P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OC[C@H](OC(CCC(OC1CC[C@]2(C)C(C1)=CCC3C2CC[C@]4(C)C3CC[C@H]4[C@@H](C)CCCC(C)C)=O)=O)COC(CCC(OC5CC[C@]6(C)C(C5)=CCC7C6CC[C@]8(C)C7CC[C@H]8[C@@H](C)CCCC(C)C)=O)=O
InChI
1S/C70H116NO12P/c1-46(2)16-14-18-48(5)57-24-26-59-55-22-20-50-42-52(32-36-67(50,7)61(55)34-38-69(57,59)9)81-64(73)29-28-63(72)78-44-54(45-80-84(76,77)79-41-40-71(11,12)13)83-66(75)31-30-65(74)82-53-33-37-68(8)51(43-53)21-23-56-60-27-25-58(49(6)19-15-17-47
Klucz InChI
XIHPVFHVRYJTJV-DJTREBHPSA-N
Zastosowanie
DChemsPC może być stosowany
  • jako substytut cholesterolu w formulacji liposomów w celu zbadania jego wpływu na stabilność błony
  • w przygotowaniu liposomów o gradiencie pH
  • do tworzenia hybrydy sterolowo-fosfolipidowej z palmitoilo-2-cholesterylohemisuccinoilo-sn-glicero-3-fosfocholiną(PCholPC) i badania jej właściwości i interakcji
Działania biochem./fizjol.
Niestabilność liposomów we krwi jest spowodowana głównie wymianą cholesterolu. Fosfolipid zmodyfikowany sterolem zachowuje efekt stabilizujący dwuwarstwę wolnego cholesterolu, hamując jego transfer z dwuwarstwy. Dlatego disterolofosfolipidy są idealne do przygotowania liposomów. Zastosowanie DChemsPC w liposomach zapobiega wyciekaniu zawartości do surowicy.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880346P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vincent Forster et al.
Biomaterials, 33(13), 3578-3585 (2012-02-15)
Calcium channel blocker (CCB) overdose is potentially lethal. Verapamil and diltiazem are particularly prone to acute toxicity due to their dual effect on cardiac and vascular tissues. Unfortunately, conventional decontamination measures are ineffective in accelerating blood clearance and, to date
Michał Flasiński et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 32(16), 4095-4102 (2016-04-06)
The two synthetic sterol-phospholipid hybrids DCholPC and PCholPC were investigated in monolayers at the air/water interface. Study was based on π-A isotherm analysis complemented with application of grazing incidence X-ray diffraction. It was found that both compounds are capable of
Zhaohua Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(46), 15702-15712 (2008-10-28)
We synthesized a family of sterol-modified glycerophospholipids (SML) in which the sn-1 or sn-2 position is covalently attached to cholesterol and the alternative position contains an aliphatic chain. The SML were used to explore how anchoring cholesterol to a phospholipid
Maryam Iman et al.
International journal of pharmaceutics, 408(1-2), 163-172 (2011-02-01)
1,2-Di-stigma-steryl-hemi-succinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSHemsPC) is a new lipid in which two molecules of stigmasterol (an inexpensive plant sterol) are covalently linked via a succinic acid to glycerophosphocholine. Since amphotericin B (AmB) interacts with sterols, we postulated that DSHemsPC could be used in
F Foglia et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(13), 8275-8281 (2011-06-04)
Langmuir isotherm, neutron reflectivity, and small angle neutron scattering studies have been conducted to characterize the monolayers and vesicular bilayers formed by a novel chimeric phospholipid, ChemPPC, that incorporates a cholesteryl moeity and a C-16 aliphatic chain, each covalently linked