880124X
Avanti
DSPE-PEG(2000) Folate
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124X
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[folate(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt):methanol (9:1)
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (880124X-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (880124X-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124X
stężenie
1 mg/mL (880124X-1mg)
10 mg/mL (880124X-10mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C