Kluczowe dokumenty
878101P
Avanti
C17 Lyso PAF
Avanti Research™ - A Croda Brand 878101P, powder
Synonim(y):
1-O-heptadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (878101P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 878101P
typ lipidu
bioactive lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H54NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-30-23-25(27)24-32-33(28,29)31-22-20-26(2,3)4/h25,27H,5-24H2,1-4H3/t25-/m1/s1
Klucz InChI
HQRBTQCLRRUGMR-RUZDIDTESA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)