Merck
870750P
Avanti
10:0 (3-Oxo) CoA
Avanti Research - A Croda Brand 870750P, powder
Synonim(y):
3-oxo decanoyl Coenzyme A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H61N10O18P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
986.86
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (870750P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870750P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CC(CCCCCCC)=O)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C31H52N7O18P3S/c1-4-5-6-7-8-9-19(39)14-22(41)60-13-12-33-21(40)10-11-34-29(44)26(43)31(2,3)16-53-59(50,51)56-58(48,49)52-15-20-25(55-57(45,46)47)24(42)30(54-20)38-18-37-23-27(32)35-17-36-28(23)38/h17-18,20,24-26,30,42-43H,4-16H2,1-3H3,(H,33,40)(H,34,44)(H,48,49)(H,50,51)(H2,32,35,36)(H2,45,46,47)
Klucz InChI
AZCVXMAPLHSIKY-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870750P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)