Kluczowe dokumenty
870111O
Avanti
Trioktanoina
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-(2-sulfoetylo)-amid kwasu 5β-cholanowego-3α,7α,12α-triolu, sól sodowa
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
oil
opakowanie
package of 1 × 5 g
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(C(COC(=O)CCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC)C(=O)CCCCCCC
Klucz InChI
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (870111O-5G)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)