Merck
860953P
Avanti
Lyso GA2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Galabiosylsphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H57NO12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
623.77
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 500 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860953P-500UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3