Merck
860905P
Avanti
20:0-20:1-20:0 D5 TG
Avanti Polar Lipids 860905P, powder
Synonim(y):
1,3(d5)-dieicosanoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H115D5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
978.65
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860905P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids 860905P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Zastosowanie
20:0-20:1-20:0 D5 TG is suitable for use as a standard to identify lipid metabolites by ultra-performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS).
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860905P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Effects of Age and Reproduction on the Lipidome of Caenorhabditis elegans
Wan QL, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019 (2019)