Merck
860777C
Avanti
18:0 Dibromo MG
Avanti Research - A Croda Brand 860777C
Synonim(y):
1-(9,10-dibromostearoilo)-rac-glicerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H40Br2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.35
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (860777C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860777C
stężenie
10 mg/mL (860777C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC([H])(O)COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H40Br2O4/c1-2-3-4-5-7-10-13-19(22)20(23)14-11-8-6-9-12-15-21(26)27-17-18(25)16-24/h18-20,24-25H,2-17H2,1H3
Klucz InChI
XXBCOZLVGAZRSV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
18:0 Dibromo MG, znany również jako 1-(9,10-dibromostearoilo)-rac-glicerol, jest detergentem. Jest szeroko stosowany w krystalizacji mezofaz lipidowych.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860777C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Agnieszka U Blachnio-Zabielska et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(15), 2223-2230 (2011-07-08)
Long-chain acyl-coenzymes A (acyl-CoAs) (LCACoA) are the activated forms of long-chain fatty acids and serve as key lipid metabolites. Excess accumulation of intracellular LCACoA, diacylglycerols (DAGs) and ceramides may create insulin resistance with respect to glucose metabolism. We present a