Merck
860575P
Avanti
C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860575P, powder
Synonim(y):
D-laktozylo-β1-1′-N-oktanoilo-L-treo-spingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H71NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
749.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860575P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860575P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Klucz InChI
JUCWRRXMPGRQOG-CKTHHAJGSA-N
Opis ogólny
C8 L-treo-laktozylo(β) ceramid (d18:1/8:0) jest syntetycznym glikosfingolipidem (GSL) o nienaturalnej stereochemii.
Zastosowanie
C8 L-treo-laktozylo(β) ceramid (d18: 1/8: 0) może być stosowany do zakłócania klastrowania integryny indukowanego przez neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF).
Działania biochem./fizjol.
C8 L-treo-laktozylo(β) ceramid (d18:1/8:0) jest inhibitorem wychwytu jaskiniowego, który blokuje infekcję wirusem SV40. Zapobiega również aktywacji E1-integryny i dalszej sygnalizacji. C8 L-treo-laktozylo(β) ceramid (d18:1/8:0) może powstrzymywać agregację lipidów i białek w glikosfingolipidy (GSL) i mikrodomeny wzbogacone cholesterolem (tratwy) w błonie plazmatycznej (PM).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860575P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bidirectional remodeling of beta1-integrin adhesions during chemotropic regulation of nerve growth
Carlstrom LP, et al.
BMC biology, 9(1), 82-82 (2011)