Merck
860400P
Avanti
14:0 PS-d54
Avanti Research - A Croda Brand 860400P, powder
Synonim(y):
1,2-dimyristoilo-d54-sn-glicero-3-[fosfo-L-seryna] (sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H11NO10PNaD54
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
756.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860400P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860400P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860400P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H]
Opis ogólny
1,2-dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-[phospho-L-serine] (14:0 PS-d54) jest deuterowaną fosfoseryną (PS), w której 54 protony dimyristoilu są zastąpione deuterem.
Deuterowane kwasy tłuszczowe doświadczają wymiany deuteru na węglu alfa do karbonylu, tj. pozycji C2, a zatem będą mieszaniną związków, które są w pełni deuterowane i częściowo deuterowane w tej pozycji.
Zastosowanie
1,2-dimyristoilo-d54-sn-glicero-3-[fosfo-L-seryna] (14:0 PS-d54) został użyty do interakcji z lipidem A w celu zbadania niespecyficznej interakcji błony fosfolipidowej z endotoksynami. Został on również wykorzystany jako apolarny lipidowy wzorzec wewnętrzny do spektrometrii mas.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860400P-10 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860400P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipopolysaccharide-binding protein-mediated interaction of lipid A from different origin with phospholipid membranes Invited Lecture
Gutsmann T, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2(20), 4521-4528 (2000)
Dominique Mias-Lucquin et al.
Journal of structural biology, 209(1), 107411-107411 (2019-11-07)
Dystrophin is a large intracellular protein that prevents sarcolemmal ruptures by providing a mechanical link between the intracellular actin cytoskeleton and the transmembrane dystroglycan complex. Dystrophin deficiency leads to the severe muscle wasting disease Duchenne Muscular Dystrophy and the milder
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly