Merck
860203O
Avanti
18:1 Phosphatidylbutanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt), neat oil
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-oktadecenoilo)-sn-glicero-3-fosfobutanol(sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H80O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
779.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (860203O-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860203O
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H81O8P.Na/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-42(44)48-39-41(40-50-52(46,47)49-38-9-6-3)51-43(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h20-23,41H,4-19,24-40H2,1-3H3,(H,46,47);/q;+1/p-1/b22-20-,23-21-;/t41-;/m1./s1
Klucz InChI
BXQFBLMPDPPGFW-RLWYHRQISA-M
Zastosowanie
Można stosować 18:1 fosfatydylobutanol lub 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfobutanol(sól sodowa):
  • do monitorowania zmian dynamiki kwasu fosfatydowego (PA) w łagiewce pyłkowej po leczeniu farmakologicznym
  • jako wzorzec wewnętrzny do ekstrakcji fosfolipidów z krwi pełnej
  • jako wzorzec do pomiaru aktywności fosfolipazy D (PLD) w fibroblastach szczura 2 metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860203O-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martin Potocký et al.
The New phytologist, 203(2), 483-494 (2014-04-23)
Although phosphatidic acid (PA) is structurally the simplest membrane phospholipid, it has been implicated in the regulation of many cellular events, including cytoskeletal dynamics, membrane trafficking and stress responses. Plant PA shows rapid turnover but the information about its spatio-temporal
Alessandro Nalesso et al.
Electrophoresis, 31(7), 1227-1233 (2010-03-03)
Phosphatidylethanol (Peth), a group of aberrant phospholipids formed in cell membranes in the presence of ethanol, has been recently proposed as biomarker of chronic alcohol abuse. The aim of this study was to develop a new analytical method, based on
Y Liu et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 295(3), L471-L478 (2008-07-16)
We have previously reported the participation of mitogen-activated protein, Rho, and phosphoinositide-3 (PI3) kinases in separate pathways in serotonin (5-HT)-induced proliferation of pulmonary artery smooth muscle cells (SMCs). In this study, we investigated the possible participation of phospholipase D (PLD)
Maria A Frias et al.
The Journal of biological chemistry, 295(1), 263-274 (2019-11-27)
Mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) promotes cell growth and proliferation in response to nutrients and growth factors. Amino acids induce lysosomal translocation of mTORC1 via the Rag GTPases. Growth factors activate Ras homolog enriched in brain (Rheb), which