Kluczowe dokumenty
860128W
Avanti
C18:0-d7 GB4 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
from synthetic
Synonim(y):
C18:0-d7 Globozyd GB4 (GalNAcb1,3Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H107D7N2O23
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1262.61
Kod UNSPSC:
12352211
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (860128W-100UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4NC(C)=O)C3O)C(O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Zastosowanie
Badania nad lipidami
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (860128W-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)