Merck
860064P
Avanti
NGcGM3
Avanti Research - A Croda Brand 860064P, powder
Synonim(y):
NGcGM3 Gangliozyd (bydlęcy)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C65H121N3O22
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1296.66
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (860064P-100UG)
pkg of 1 × 500 μg (860064P-500UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860064P
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(CO)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@H]1CO.[NH4+]
Klucz InChI
REEGKSVAHNARFK-XHKMRSCRSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860064P-100UG)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860064P-500UG)
Inne uwagi
Struktura, wzór cząsteczkowy i masa cząsteczkowa dotyczą reprezentatywnej formy materiału.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)