Merck
850854P
Avanti
16:0 Dimethyl PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl, powder
Synonim(y):
1,2-diheksadekanoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N,N-dimetylo; PDME; 110742; fosfatydylodimetyloetanoloamina;
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H78NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.01
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850854P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850854P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40(3)4)48-39(42)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h37H,5-36H2,1-4H3,(H,43,44)
Klucz InChI
SKWDCOTXHWCSGS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
16:0 Dimetyl PE lub fosfatydylo-N,N-dimetyloetanoloamina(PDME) została wykorzystana jako substrat dla N-metylotransferazy fosfatydyloetanoloaminy (PE).
Działania biochem./fizjol.
16:0 Dimetylo PE lub fosfatydylo-N,N-dimetyloetanoloamina(PDME) działa jako półprodukt do syntezy fosfatydylocholiny (PC).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850854P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Purification of phosphatidylethanolamine N-methyltransferase from rat liver.
Ridgway N, et al.
Test, 262(35), 17231-17239 (1987)
Kinetic mechanism of phosphatidylethanolamine N-methyltransferase.
Ridgway N, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 263(32), 16864-16871 (1988)
Rat brain phosphatidyl-N, N-dimethylethanolamine is rich in polyunsaturated fatty acids
Tacconi M, et al.
Journal of Neurochemistry, 45(3), 805-809 (1985)