Kluczowe dokumenty
850811C
Avanti
16:0-22:6 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H71D9NO8P
Masa cząsteczkowa:
815.16
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.75
Próba
>99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
opakowanie
pkg of (pkg of 1 x 1mg (850810C-1MG))
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Klucz InChI
IESVDEZGAHUQJU-JHLIDBIUSA-N
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850811C-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)