Merck
850556O
Avanti
Phytantriol (mixed isomers)
Avanti Research - A Croda Brand 850556O
Synonim(y):
3,7,11,15-tetrametyloheksadekano-1,2,3-triol (izomery mieszane)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H42O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850556O-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850556O
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO
InChI
1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
Klucz InChI
CGIHFIDULQUVJG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wykres fazowy temperatura-skład mieszaniny fitantriolu z wodą jest jakościowo podobny do wykresu wodnego monooleinianu glicerolu, więc jego stabilność czyni go interesującą alternatywą dla różnych zastosowań sześciennych faz ciekłokrystalicznych.
Działania biochem./fizjol.
Phytantriol jest głównym składnikiem kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów. Jest lepki i zwiększa penetrację aminokwasów i składników witaminowych kosmetyków. Jest strukturalnie stabilniejszy niż monooleinian glicerolu (GMO). Phytantriol w połączeniu z polimerem (F127) i hydrotropem (glikol propylenowy) jest stosowany do przygotowania kubosomów do dostarczania białek lub szczepionek.
Opakowanie
Szklana butelka z szeroką zakrętką o pojemności 60 ml i bursztynowym kolorze (850556O-1g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Phase behavior of the phytantriol/water system
Barauskas J and Landh T
Langmuir, 19(23), 9562-9565 (2003)
S B Rizwan et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 79(1), 15-22 (2011-01-18)
Different delivery strategies to improve the immunogenicity of peptide/protein-based vaccines are currently under investigation. In this study, the preparation and physicochemical characterisation of cubosomes, a novel lipid-based particulate system currently being explored for vaccine delivery, was investigated. Cubosomes were prepared