850445C
Avanti
14:0-16:0 PC
1-myristoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-tetradecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; MPPC; PC(14:0/16:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850445C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850445C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850445C
stężenie
10 mg/mL (850445C-25mg)
25 mg/mL (850445C-500mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-38(41)47-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)34-44-37(40)30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/t36-/m1/s1
Klucz InChI
RFVFQQWKPSOBED-PSXMRANNSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash